Tisk…
Propagyl amine hydrochloride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131470010 131470100
ACRO131470010EA 1460 CZK
ACRO131470010 ACRO131470100
Propagyl amine hydrochloride 95%
Propagyl amine hydrochloride
Vzorec: C₃H₆ClN
Bod tání: 175…182 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012907
CAS číslo: 15430-52-1
EINECS: 239-440-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 182 °C
Titration Argentometric 94 to 106 %