Tisk…
Propargyl amine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Monopropagyl amine, Prop-2-ynylamine, 3-Aminopropyne, Prop-2-yn-1-amine
131460050 131460250 131461000
ACRO131460050EA 2780 CZK
ACRO131460050 ACRO131460250 ACRO131461000
Propargyl amine 99%
Propargyl amine
Vzorec: C₃H₅N
MW: 55.08
Bod varu: 84 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008198
CAS číslo: 2450-71-7
EINECS: 219-513-8
UN: 3286
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %