Tisk…
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
117220250 117221000
ACRO117220250EA 2940 CZK
ACRO117220250 ACRO117221000
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene 99%
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
Vzorec: C₁₆H₁₄
Bod tání: 151…154 °C
MDL Number: MFCD00004791
CAS číslo: 538-81-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 154 °C
GC ≥98.5 %
Freezing point 2.0 to 3.0 °C