Tisk…
Byreta automatická, dle Pelleta, bez středního kohoutu, Schellbachův pruh, SILBERBRAND
Dodavatel: Brand
21911 21912 21913
BRND21911EA 5950 CZK
BRND21911 BRND21912 BRND21913
Byreta automatická, dle Pelleta, bez středního kohoutu, Schellbachův pruh, SILBERBRAND
Byrety
Borosilikátové sklo 3.3, třída B.
  • Kalibrováno pro dodání „TD, Ex“
  • Schellbachův proužek, kroužkové značky při velkých promocích
  • Automatické nulování, jehlový ventil s vřetenem z PTFE, bez mezilehlého kohoutu
Certifikace: DIN EN ISO 385