Tisk…
n-Oktadekan ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Octadecane
31954.22 31954.36 31954.A3
31954.22EA 1730 CZK
31954.22 31954.36 31954.A3
n-Oktadekan ≥99%
n-Oktadekan
Purity: 99% CAS No.: 593-45-3 Molecular Formula: CH3(CH2)16CH3 Formula Weight: 254.50 Flash Point: 166°(330°F) Physical Form: Crystalline mass/melt Density: 0.782 Refractive Index: 1.4390 Odour: Odourless Melting Point: 28° Boiling Point: 317° MDL No.: MFCD00009007
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254.5
Bod varu: 317 °C
Bod tání: 28 °C
Hustota: 0.7765
Bod vzplanutí: 166 °C (330 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009007
CAS číslo: 593-45-3
EINECS: 209-790-3