Tisk…
n-Oktadekan 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Octadecane
129290050 129292500 129290010
ACRO129290050EA 817 CZK
ACRO129290050 ACRO129292500 ACRO129290010
n-Oktadekan 99+%
n-Oktadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254.5
Bod varu: 317 °C (760 mmHg)
Bod tání: 28…31 °C
Hustota: 0.7765
Bod vzplanutí: 166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009007
CAS číslo: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 31 °C
GC ≥99.0 %