Tisk…
n-Octacosane 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
129270050 129270250 129271000 129275000
ACRO129270050EA 633 CZK
ACRO129270050 ACRO129270250 ACRO129271000 ACRO129275000
n-Octacosane 99+%
n-Octacosane
Vzorec: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Bod varu: 440 °C (760 mmHg)
Bod tání: 61…64 °C
Hustota: 0,8067 g/cm³
Bod vzplanutí: 227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009355
CAS číslo: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥99.0 %