Tisk…
Kompaktní byreta, s vyměnitelným PTFE kohoutem, BLAUBRAND®
Dodavatel: Brand
13916 13918 13913
612-7160EA 2290 CZK
612-7160 612-7161 612-7159
Kompaktní byreta, s vyměnitelným PTFE kohoutem, BLAUBRAND®
Byrety
Borosilikátové sklo 3.3, třída AS, označení DE-M.
  • kalibrace na 'TD, Ex'
  • modulární koncept - všechny složky včetně PTFE kohoutu jsou vyměnitelné
  • Schellbachův pruh
Certifikace: DIN EN ISO 385
Informace pro objednávání: U byret lze vyžádat certifikát výrobce, certifikát dle USP nebo kalibrační certifikát DAkkS.
Informace o dodávce: Včetně hadičky byrety s Schellbachovým pruhem, kohoutem s precizní špičkou a certifikátem šarže.