Tisk…
n-Hexan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
52750-10ML
SUPL52750-10MLEA 8710 CZK
SUPL52750-10ML
n-Hexan, Supelco®
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712