n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24611.297EA
1590
CZK
24611.297
24611.366
24611.468
24611.550
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
n-Hexan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 Bod varu: 69 Bod tání: –94,3 °C Hustota: 0.659 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –22 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS číslo: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3 II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | Min. 95 % |
Boiling point | 68 - 70 °C |
Benzene | Max. 100 ppm |
Evaporation residue | Max. 20 ppm |