Tisk…
Hexan (směs izomerů), TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
24574.323EA 2970 CZK
24574.323 24574.298 24574.551 24574.367 24574.460
Hexan (směs izomerů), TECHNICAL
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod varu: 68…70 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.66 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Boiling point 63 - 69 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm