Tisk…
Hexan (směs izomerů), extra dry 99.9%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
610371000 610370010
610371000.EA 1020 CZK
610371000. 610370010.
Hexan (směs izomerů), extra dry 99.9%, AcroSeal®
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Liquid
Assay ≥99.9 % total C6 isomers
Water ≤50 ppm