Tisk…
Hexan (směs izomerů) 99% ACS for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411555000 411550025
ACRO411555000EA 1800 CZK
ACRO411555000 ACRO411550025
Hexan (směs izomerů) 99% ACS for spectroscopy
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
GC ≥98.5 % Sum of 5 isomers + total Hexanes + Methylcyclopentane
UV at 195 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Sulfur compounds (as S) ≤0.005 %
Water soluble titr. acid ≤0.0003 meq/g
Thiophene passes test