Tisk…
Hexan (směs izomerů), technical
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
210590010 210590025 210590050 210590250
ACRO210590010EA 1130 CZK
ACRO210590010 ACRO210590025 ACRO210590050 ACRO210590250
Hexan (směs izomerů), technical
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %