Tisk…
n-Hexan 95+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
197360010 197360025 197360250 197360050
ACRO197360010EA 2100 CZK
ACRO197360010 ACRO197360025 ACRO197360250 ACRO197360050
n-Hexan 95+%, extra pure
n-Hexan
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
Bod varu: 69 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009520
CAS číslo: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥95.0 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %