Tisk…
Hexan (směs izomerů) 98+%, extra_pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
176660010 176660025 176660250
ACRO176660010EA 1750 CZK
ACRO176660010 ACRO176660025 ACRO176660250
Hexan (směs izomerů) 98+%, extra_pure
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.659 g/cm³
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3820 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (sum of isomers)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.002 %