Tisk…
Hexan (směs izomerů) 95+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Hexanes, Isohexane
168570025 168575000
ACRO168570025EA 6370 CZK
ACRO168570025 ACRO168575000
Hexan (směs izomerů) 95+% for spectroscopy
Hexan (směs izomerů)
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0.66
Bod vzplanutí: –22 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179311
CAS číslo: 92112-69-1
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥95.0 % (95% n-hexane approximately)
UV at 250 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.00015 meq/g