Tisk…
n-Heptan
Dodavatel: Roth Carl
Nebezpečí
ROTHT174.1EA 3390 CZK
ROTHT174.2 ROTHT174.1
n-Heptan
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100,20 g/mol
Bod varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –90,6 °C
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/15/736415.jpg