Tisk…
n-Heptan 99+% for spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
411255000 411250025
ACRO411255000EA 1870 CZK
ACRO411255000 ACRO411250025
n-Heptan 99+% for spectroscopy
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Bod varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0,683 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %