n-Heptan 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
high purity solvents
383790025
383790050
383790010
383790250
ACRO383790025EA
4710
CZK
ACRO383790025
ACRO383790050
ACRO383790010
ACRO383790250
n-Heptan 99+%, extra pure
n-Heptane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Bod varu: 98 °C (760 mmHg) Bod tání: –91 °C Hustota: 0,683 g/cm³ Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS číslo: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤20 ppm |