n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
364970010
364970025
ACRO364970010EA
4560
CZK
ACRO364970010
ACRO364970025
n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) for HPLC
n-Heptane
Vzorec:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Bod varu: 98,4 °C (1013 hPa) Bod tání: –91 °C Hustota: 0,683 g/cm³ Bod vzplanutí: –4 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS číslo: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Acidity | ≤0.00015 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |