Tisk…
n-Heptan 99+%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: high purity solvents
326690010 326690025
ACRO326690010EA 3050 CZK
ACRO326690010 ACRO326690025
n-Heptan 99+%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
MW: 100.2
Bod varu: 98.4
Bod tání: –91 °C
Hustota: 0.683 g/cm³
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %