n-Heptadekan ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-heptadecane
31551.14
31551.22
31551.36
31551.14EA
1520
CZK
31551.14
31551.22
31551.36
n-Heptadekan ≥99%
n-Heptadekan
Purity: 99%
CAS No.: 629-78-7
Molecular Formula: CH3(CH2)15CH3
Formula Weight: 240.48
Physical Form: Low melting solid
Density: 0.778
Refractive Index: 1.4369
Melting Point: 22°
Boiling Point: 302°
MDL No.: MFCD00009002
Vzorec:
H₃C(CH₂)₁₅CH₃ MW: 240,47 g/mol Bod varu: 302 °C Bod tání: 22 °C Hustota: 0,778 Bod vzplanutí: 148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009002 CAS číslo: 629-78-7 EINECS: 211-108-4 |