Tisk…
n-Heptadekan 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-heptadecane
156240250 156241000 156245000
ACRO156240250EA 1720 CZK
ACRO156240250 ACRO156241000 ACRO156245000
n-Heptadekan 99%
n-Heptadekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
MW: 240,47 g/mol
Bod varu: 302 °C (760 mmHg)
Bod tání: 22…24 °C
Hustota: 0,778 g/cm³
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009002
CAS číslo: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %