n-Heptacosane ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Heptacosane
L07796.03
L07796.MD
L07796.03EA
5430
CZK
L07796.03
L07796.MD
n-Heptacosane ≥97%
n-Heptacosane
Purity: 97%
CAS No.: 593-49-7
Molecular Formula: CH3(CH2)25CH3
Formula Weight: 380.74
Flash Point: 120°(248°F)
Melting Point: 57-60°
Boiling Point: 270°/15mm
Beilstein Reference: 1706242
MDL No.: MFCD00009862
Vzorec:
H₃C(CH₂)₂₅CH₃ MW: 380.74 Bod varu: 270 °C (15 mmHg) Bod tání: 57…60 °C Hustota: 0.7796 g/cm³ (60 °C) Bod vzplanutí: 120 °C (248 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009862 CAS číslo: 593-49-7 EINECS: 209-792-4 |