Tisk…
n-Heneicosane 99
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A18198.03 A18198.06 A18198.14
A18198.03EA 1040 CZK
A18198.03 A18198.06 A18198.14
n-Heneicosane 99
n-Heneicosane
Purity: 99% CAS No.: 629-94-7 Molecular Formula: CH3(CH2)19CH3 Formula Weight: 296.58 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 39-43° Boiling Point: 100°/2mm Beilstein Reference: 1748500 MDL No.: MFCD00009346
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
MW: 296.58
Bod varu: 100 °C (2 mmHg)
Bod tání: 39…43 °C
Hustota: 0.792
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009346
CAS číslo: 629-94-7
EINECS: 211-118-9