Tisk…
n-Heneicosane 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
352770100 352770500
ACRO352770100EA 4640 CZK
ACRO352770100 ACRO352770500
n-Heneicosane 98%
n-Heneicosane
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₉CH₃
MW: 296.58
Bod varu: 100 °C (2 mmHg)
Bod tání: 39…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009346
CAS číslo: 629-94-7
EINECS: 211-118-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline chunks or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 39 to 43 °C
GC ≥97.5 %