Tisk…
n-Dodekan, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 8670 CZK
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodekan, Supelco®
n-Dodekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9,6 °C
Hustota: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM