Tisk…
n-Dodekan ≥99% for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.0025
8.20543.0100EA 1750 CZK
8.20543.0100 8.20543.0250 8.20543.1000 8.20543.0025
n-Dodekan ≥99% for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-Dodekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 216 °C (1013 hPa)
Bod tání: –9,6 °C
Hustota: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 85,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC, area%) ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.748 - 0.749
Identity (IR) passes test