Tisk…
n-Dodekan 99%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dodecane
117591000 117595000 117592500 117590025 117590100 117590250
ACRO117591000EA 1530 CZK
ACRO117591000 ACRO117595000 ACRO117592500 ACRO117590025 ACRO117590100 ACRO117590250
n-Dodekan 99%, pure
n-Dodekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
MW: 170,34 g/mol
Bod varu: 215…217 °C (760 mmHg)
Bod tání: –12 °C
Hustota: 0,753 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008969
CAS číslo: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm (as Pb)
Titrable acid ≤0.0008 meq/g
Insoluble matter ≤0.01 %
Reducing sugars Passes test