Tisk…
n-Dekan 99+%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
111871000 111875000 111870025
ACRO111871000EA 1840 CZK
ACRO111871000 ACRO111875000 ACRO111870025
n-Dekan 99+%, pure
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142,28 g/mol
Bod varu: 174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,735 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %