Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4509-1KG
L4509-250G
L4509-10G
L4509-100G
L4509-25G
L4509-500G
SIALL4509-1KGEA
16070
CZK
SIALL4509-1KG
SIALL4509-250G
SIALL4509-10G
SIALL4509-100G
SIALL4509-25G
SIALL4509-500G
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Bod tání: 204…207 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,08636 |