Tisk…
Dodecylsíran sodný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 5500 CZK
71726-10G-F 71726-50G-F
Dodecylsíran sodný, Supelco®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM