Tisk…
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
71725-100G 71725-500G 71725-50G
SIAL71725-100GEA 5640 CZK
SIAL71725-100G SIAL71725-500G SIAL71725-50G
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 204…207 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM