Dodecylsíran sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
27926.238EA
3850
CZK
27926.238
27926.295
27926.460
Dodecylsíran sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na MW: 288.38 Bod tání: 204…207 °C Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 100 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1 III REACH: 01-2119489461-32 Merck Index: 14,08636 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 98 % |
Cl (Chloride) | Max. 0.1 % |
PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm |