Dodecylsíran sodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22050.0100
8.22050.1000
8.22050.2500
8.22050.0100EA
832
CZK
8.22050.0100
8.22050.1000
8.22050.2500
Dodecylsíran sodný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Bod tání: 204…207 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS číslo: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,08636 |
|
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 204.06 - 207.06 °C |
Molar Mass | 288.4 g/mol |
Bulk Density | 490 - 560 kg/m3 |
Vapor Pressure | (20 °C) |
Flash Point |
|
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6 - 9 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 4.1 |
Hazard Class Description | Flammable Solid |