Tisk…
Dodecylsíran sodný 98% for biochemistry, for electrophoresis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
419530010 419531000 419530050
ACRO419530010EA 16620 CZK
ACRO419530010 ACRO419531000 ACRO419530050
Dodecylsíran sodný 98% for biochemistry, for electrophoresis
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38
Bod tání: 206 °C
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm