Tisk…
Dodecylsíran sodný 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
327315000 327311000 327310025
ACRO327315000EA 14270 CZK
ACRO327315000 ACRO327311000 ACRO327310025
Dodecylsíran sodný 99+% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 206 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=0e75e4cb513a3918705c3a22ed84990028901799&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Dnase,Rnase,Protease activity None detected
Chloride (Cl) ≤1000 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm