Tisk…
Dodecylsíran sodný 99% for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
230421000 230425000 230420250 230420025 230420100
ACRO230421000EA 3720 CZK
ACRO230421000 ACRO230425000 ACRO230420250 ACRO230420025 ACRO230420100
Dodecylsíran sodný 99% for biochemistry
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Bod tání: 206 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036175
CAS číslo: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h)
Solubility (3 % in water) Clear colorless
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Chloride (Cl) ≤500 ppm