Tisk…
Sodium decyl sulphate for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
406220050 406220250 406221000
ACRO406220050EA 6180 CZK
ACRO406220050 ACRO406220250 ACRO406221000
Sodium decyl sulphate for HPLC
Sodium decyl sulphate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₄S
Bod tání: 191,85 °C
Hustota: 1,207 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041881
CAS číslo: 142-87-0
EINECS: 205-568-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 % (K.F.)
Solubility (25 % in water at 25°C) Clear colorless to light yellow
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)