Tisk…
1,9-Nonanedithiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L07172.03 L07172.06
L07172.03EA 1730 CZK
L07172.03 L07172.06
1,9-Nonanedithiol ≥97%
1,9-Nonanedithiol
Purity: 97% CAS No.: 3489-28-9 Molecular Formula: HS(CH2)9SH Formula Weight: 192.39 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4999 Boiling Point: 351-352° Beilstein Reference: 1737568 MDL No.: MFCD00004914
Vzorec: C₉H₂₀S₂
Bod varu: 351…352 °C
Hustota: 0,953
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004914
CAS číslo: 3489-28-9
EINECS: 222-482-3