Tisk…
1,8-Octanedithiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
B24693.03 B24693.06 B24693.14
B24693.03EA 1160 CZK
B24693.03 B24693.06 B24693.14
1,8-Octanedithiol ≥98%
1,8-Octanedithiol
Purity: 98% CAS No.: 1191-62-4 Molecular Formula: HS(CH2)8SH Formula Weight: 178.36 Flash Point: 113°(235°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Unpleasant Boiling Point: 269-270° Beilstein Reference: 1735431 MDL No.: MFCD00003574
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Bod varu: 269…270 °C
Hustota: 0,960
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003574
CAS číslo: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,