Tisk…
1,8-Octanedithiol 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,8-Dimercaptooctane
310620050 310620010
ACRO310620050EA 3030 CZK
ACRO310620050 ACRO310620010
1,8-Octanedithiol 99%
1,8-Octanedithiol
Vzorec: C₈H₁₈S₂
MW: 178,36 g/mol
Bod varu: 269…270 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,96 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003574
CAS číslo: 1191-62-4
EINECS: 214-738-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %