1,6-Hexanedithiol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonyms:
1,6-Dimercaptohexane
L06686.06
L06686.14
L06686.06EA
889
CZK
L06686.06
L06686.14
1,6-Hexanedithiol ≥97%
1,6-Hexanedithiol
Purity: 97%
CAS No.: 1191-43-1
Molecular Formula: HS(CH2)6SH
Formula Weight: 150.30
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5130
Melting Point: -21°
Boiling Point: 242-243°
Beilstein Reference: 1732507
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00004910
Vzorec:
C₆H₁₄S₂ Bod varu: 242…243 °C Bod tání: –21 °C Hustota: 0,990 Bod vzplanutí: 90 °C (194 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004910 CAS číslo: 1191-43-1 EINECS: 214-735-1 UN: 3334 ADR: 9,III |