1,5-Pentanedithiol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 96%
CAS No.: 928-98-3
Molecular Formula: HS(CH2)5SH
Formula Weight: 136.28
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5194
Odour: Unpleasant
Melting Point: -72°
Boiling Point: 216-218°
Beilstein Reference: 1732335
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00004908
Vzorec:
C₅H₁₂S₂ Bod varu: 216…218 °C Bod tání: –72 °C Hustota: 1,016 Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004908 CAS číslo: 928-98-3 EINECS: 213-194-9 ADR: 9,III |