Tisk…
1,2-Ethanedithiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
02390-100ML 02390-25ML 02390-500ML
SIAL02390-100MLEA 2900 CZK
SIAL02390-100ML SIAL02390-25ML SIAL02390-500ML
1,2-Ethanedithiol, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethanedithiol
Vzorec: C₂H₆S₂
Bod varu: 146…149 °C (1013 hPa)
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,374 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004892
CAS číslo: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03760