Tisk…
1,2-Ethanedithiol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L12865.14 L12865.22 L12865.36
L12865.14EA 910 CZK
L12865.14 L12865.22 L12865.36
1,2-Ethanedithiol ≥98%
1,2-Ethanedithiol
Purity: 98+% CAS No.: 540-63-6 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Stench Melting Point: -41° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 505946 Merck Reference: 14,3725 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004892
Vzorec: C₂H₆S₂
Bod varu: 144…146 °C
Bod tání: –41 °C
Hustota: 1,123
Bod vzplanutí: 45 °C (113 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004892
CAS číslo: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3725