Tisk…
1,10-Decanedithiol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Decane-1,10-dithiol, 1,10-Dimercaptodecane
L11064.06 L11064.14
L11064.06EA 2150 CZK
L11064.06 L11064.14
1,10-Decanedithiol 95%
1,10-Decanedithiol
Purity: 95% CAS No.: 1191-67-9 Molecular Formula: HS(CH2)10SH Formula Weight: 206.41 Refractive Index: 1.4990 Odour: Stench Boiling Point: 171-172°/0.5mm Beilstein Reference: 1738606 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00022095
Vzorec: C₁₀H₂₂S₂
MW: 206,42 g/mol
Bod varu: 171…172 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: ∼17 °C
Hustota: 0,950
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022095
CAS číslo: 1191-67-9
EINECS: 214-739-3
UN: 3334
ADR: 9,III