Tisk…
1-Tetradecanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
87193-25ML 87193-5ML
SIAL87193-25MLEA 7980 CZK
SIAL87193-25ML SIAL87193-5ML
1-Tetradecanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Tetradecanethiol
Vzorec: C₁₄H₃₀S
Bod varu: 118 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: 7 °C
Hustota: 0,8641 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022099
CAS číslo: 2079-95-0
EINECS: 218-209-2
UN: 3334
ADR: 9,