Tisk…
1-Propanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 919 CZK
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanethiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Propanethiol
Vzorec: C₃H₈S
Bod varu: 67 °C (1013 hPa)
Bod tání: –113 °C
Hustota: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –14 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004900
CAS číslo: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN: 2402
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)